Merck
HX0635
Supelco
Hydrogen peroxide solution
30%, meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
別名:
Hydrogen peroxide solution, Hydrogen Dioxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
H2O2
CAS番号:
分子量:
34.01
Beilstein:
3587191
MDL番号:
UNSPSCコード:
51473503
product name
過酸化水素 溶液, meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
認証
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
品質水準
蒸気圧
23.3 mmHg ( 30 °C)
形状
liquid
シェルフライフ
24 mo. (from mfg date)
濃度
29.0-32.0% (hydrogen peroxide)
不純物
≤0.0006 meq/g Titrable acid
≤0.5 ppm Iron (Fe)
≤1 ppm Heavy metals (as Pb)
≤2 ppm Chloride (Cl)
≤2 ppm Nitrate (NO3)
≤2 ppm Phosphate (PO4)
≤5 ppm Ammonium (NH4)
≤5 ppm Sulfate (SO4)
蒸発残留物質
≤0.002%
APHA: ≤10
輸送温度
ambient
保管温度
no temp limit
SMILES記法
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChI Key
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
アプリケーション
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
規格
Tolerance: 29.0-32.0% W/W
アナリシスノート
Expiration date: Exp 24 months from mfg date
Ammonium (NH4): 5ppm max
Assay: 29.0-32.0%
Chloride (Cl): 2ppm max
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.002% max
Form: Clear liquid
Heavy metals (as Pb): 1ppm max
Iron (Fe): 0.5ppm max
Nitrate (NO3): 2ppm max
Phosphate (PO4): 2ppm max
Sulfate (SO4): 5ppm max
Titrable acid: 0.0006meq/g max
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
HX0635-2:
HX0635-901:
HX0635-3:
HX0635-6:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Stephen D Willis et al.
Molecular biology of the cell, 31(10), 1015-1031 (2020-03-12)
Environmental stress elicits well-orchestrated programs that either restore cellular homeostasis or induce cell death depending on the insult. Nutrient starvation triggers the autophagic pathway that requires the induction of several Autophagy (ATG) genes. Cyclin C-cyclin-dependent kinase (Cdk8) is a component