Merck
GSWP03700
Millipore
重量分析メンブレンフィルター、 0.22 µm、混合セルロースエステル、薄いパッド付き、37 mm、白色
MF-Millipore, filter diam. 37 mm, hydrophilic, white
別名:
MCEメンブレンフィルター、0.22 μm孔径
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
cellulose membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
品質水準
詳細
A 0.22 µm pore size non-sterile filter validated for air monitoring. With biologically inert mixtures of cellulose acetate & cellulose nitrate, MF-Millipore membranes are widely used in analytical & research applications.
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
MF-Millipore
Millipore
パラメーター
18 mL/min-cm2 water flow rate
2 L/min-cm2 air flow rate
75 °C max. temp.
直径
37 mm
フィルタ直径
37 mm
厚さ
150 μm
white
屈折率
n/D 1.51
Matrix
MF-Millipore
ポアサイズ
0.22 μm pore size
75 % porosity
泡立ち点
≥3.52 bar, air with water at 23 °C
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 滅菌ろ過
  • バイオアッセイ
  • 廃水中のウイルス様粒子の単離
  • マイクロプラスチック分析グレード水
  • eDNAを含めた核酸の結合
その他情報
使用方法
  • 生物の保持:微生物
  • 作用機序:ろ過(サイズ排除)
  • アプリケーション:一般的なラボのろ過
  • 用途:生物学的汚染物質の保持または除去
  • 使用方法:孔径0.2 μm(以下)のメンブレンを通して液体を滅菌ろ過することで、細菌、カビ、酵母などの生物学的汚染物質を効率的に除去します。 大型の生物学的汚染物質を選択的に保持する際には、孔径0.45 μm(以上)のメンブレンを通した液体ろ過を利用して、以後の培養と分析用に微生物を捕捉し増殖をサポートできます。
  • 保存:乾燥した場所で熱源から離して保存してください。
  • 廃棄:該当する連邦、州、地域の規制に従って廃棄してください。
法的情報
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
硝酸エステル類
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
JBRGSWP03700:
GSWP03700:
試験成績書(COA)