主要文書
GEPP047
Millipore
47mm 25/pk 0.2 um Express SHF cut disks
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
製品種目
Millipore Express®
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipore Express®
フィルタ直径
47 mm
Matrix
Millipore Express® SHF
ポアサイズ
0.2 μm nominal pore size
法的情報
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany