安全性情報
FX0415
Supelco
Formaldehyde Solution
36%
別名:
Formaldehyde Solution, Formalin, Formaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CH2O
分子量:
30.03
UNSPSCコード:
12352501
アプリケーション:
histology
品質水準
フォーム
liquid
濃度
≥36%
APHA: ≤10
転移温度
flash point 60 °C
アプリケーション
histology
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
アプリケーション
36%
Fixative used in histopathology, either by itself or in various mixtures.
アナリシスノート
Acidity: To pass test
Assay: 36% min
Color (APHA): 10 max
Description: To pass test
Form: Clear liquid
Identification: To pass test
Solubility: To pass test
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
140.0 °F - closed cup
引火点(℃)
60 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
FX0415-6:
FX0415-5:
FX0415-4:
試験成績書(COA)