安全性情報
FX0410
Supelco
Formaldehyde Solution
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
別名:
Formaldehyde Solution, Formalin, Formaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CH2O
分子量:
30.03
UNSPSCコード:
12352501
認証
meets USP/NF
品質水準
形状
liquid
含みます
10% Methanol as stabilizer
濃度
36.5-38.0%
不純物
≤0.002% Sulfate (SO4)
≤0.006 meq/g Titrable acid
≤5 ppm Chloride (Cl)
≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
≤5 ppm Iron (Fe)
強熱残分
≤0.005%
APHA: ≤10
転移温度
flash point 60 °C
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
アプリケーション
Contains 10% methanol as a stabilizer
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
アナリシスノート
Assay: 36.5-38.0%
Chloride (Cl): 5ppm max
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Heavy metals (as Pb): 5ppm max
Iron (Fe): 5ppm max
Residue after ignition: 0.005% max
Sulfate (SO4): 0.002% max
Titrable acid: 0.006meq/g max
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
140.0 °F - closed cup
引火点(℃)
60 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
FX0410-20:
FX0410-5:
FX0410-1:
FX0410-3:
試験成績書(COA)