安全性情報
8.20493
Sigma-Aldrich
Formaldehyde dimethyl acetal
for synthesis
別名:
Formaldehyde dimethyl acetal, Formal, Methylal, Dimethoxymethane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2(OCH3)2
CAS番号:
分子量:
76.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
EC Index Number:
203-714-2
蒸気圧
440 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
235 °C
有効性
6653 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.6-17.6 % (v/v)
bp
43 °C/1013 hPa
mp
-105 °C
転移温度
flash point -18 °C
密度
0.86 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C3H8O2/c1-4-3-5-2/h3H2,1-2H3
InChI Key
NKDDWNXOKDWJAK-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Methanol (GC, area%): ≤ 0.50 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.858 - 0.862
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-0.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-18 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体