Merck
47676
Sigma-Aldrich
ホルムアルデヒドジメチルアセタール
absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.01%), ≥99.0% (GC)
別名:
ジメトキシメタン, メチラール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2(OCH3)2
CAS番号:
分子量:
76.09
Beilstein:
1697025
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
absolute
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
品質
over molecular sieve (H2O ≤0.01%)
屈折率
n20/D 1.354
密度
0.860 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
acetal
ether
SMILES記法
COCOC
InChI
1S/C3H8O2/c1-4-3-5-2/h3H2,1-2H3
InChI Key
NKDDWNXOKDWJAK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Formaldehyde dimethyl acetal (FDA, FDMA, FADMA, dimethoxymethane, DMM, methylal) is a biodegradable dimethyl acetal. It has been synthesized by condensing formaldehyde with methanol in the presence of acid catalyst. It is amphiphilic in nature with low viscosity, surface tension and boiling point. It is a flammable, highly volatile solvent with excellent dissolving power. It is reported to form trimethylorthoformate by anodic methoxylation in basic methanol.
アプリケーション
Formaldehyde dimethyl acetal may be used in the following studies:
  • Synthesis of methoxymethyl (MOM) ethers.
  • As an external cross-linker to form microporous polymers.
  • Dehydration of biological samples for scanning electron microscopy (SEM).
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-0.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-18 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
47676-1L:
47676-BULK:
47676-VAR:
47676-250ML:4548173942360
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Electrosynthesis of trimethylorthoformate on BDD electrodes.
Fardel R, et al.
J. Appl. Electrochem., 36(2), 249-253 (2006)
Calceolariaceae: floral development and systematic implications.
Mayr EM and Weber A.
American Journal of Botany, 93(3), 327-343 (2006)
Purification and dehydration of methylal by pervaporation.
Carretier E, et al.
Journal of Membrane Science, 217(1), 159-171 (2003)
A new strategy to microporous polymers: knitting rigid aromatic building blocks by external cross-linker.
Li B, et al.
Macromolecules, 44(8), 2410-2414 (2011)
Scandium trifluoromethanesulfonate as a recyclable catalyst for efficient methoxymethylation of alcohols.
Karimi B and Ma'mani L.
Tetrahedron Letters, 44(32), 6051-6053 (2003)