安全性情報
8.14549
Sigma-Aldrich
Formaldehyde diethyl acetal
for synthesis
別名:
Formaldehyde diethyl acetal, Diethoxymethane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H12O2
CAS番号:
分子量:
104.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
EC Index Number:
207-330-6
NACRES:
NA.22
bp:
88 °C/1013 hPa
グレード
for synthesis
synthesis grade
品質水準
蒸気圧
70 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
174 °C
有効性
3536 mg/kg LD50, oral (Rat)
>16600 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
1.5 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
88 °C/1013 hPa
mp
-66 °C
転移温度
flash point -6 °C
溶解性
91 g/L
密度
0.83 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(COCC)CC
InChI
1S/C5H12O2/c1-3-6-5-7-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
KLKFAASOGCDTDT-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.829 - 0.832
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
23.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-5 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体