Merck
FX0245
Supelco
Ferrous Ammonium Sulfate, Hexahydrate
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
別名:
Ferrous Ammonium Sulfate, Hexahydrate, Ammonium Iron(II) Sulfate, Hexahydrate, Ammonium Iron (II) Sulfate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Fe(NH4)2(SO4)2 · 6H2O
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
233-151-8
品質水準
アッセイ
98.5-101.5%
形状
crystals
不純物
≤0.01% Insoluble matter
blue-green
pH
3-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
39-41 °C (Elimination of water of crystallisation)
溶解性
269 g/L
微量陰イオン
phosphate (PO43-): ≤0.003%
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.003%
Fe3+: ≤0.01%
K: ≤0.002%
Mg: ≤0.002%
Mn: ≤0.01%
Na: ≤0.02%
Zn: ≤0.003%
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
InChI
1S/Fe.2H3N.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+3;;;;;;;;;;/p-2
InChI Key
SHHFGSWBFZVUNE-UHFFFAOYSA-L
アナリシスノート
Assay: 98.5-101.5%
Calcium (Ca): 0.005% max
Color: Blue-green (no yellow)
Copper (Cu): 0.003% max
Ferric iron (Fe+++): 0.01% max
Form: Crystals
Insoluble matter: 0.01% max
Magnesium (Mg): 0.002% max
Manganese (Mn): 0.01% max
Phosphate (PO4): 0.003% max
Potassium (K): 0.002% max
Sodium (Na): 0.02% max
Zinc (Zn): 0.003% max
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
FX0245-7:
FX0245-5:
FX0245-1:
試験成績書(COA)