Merck
FSLW02500
Millipore
Fluoroporeメンブレンフィルター
Fluoropore®, filter diam. 25 mm, hydrophobic
別名:
PTFEメンブレンフィルター、3.0 μm孔径
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
PTFE membrane
plain filter
white filter
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophobic
メーカー/製品名
Fluoropore®
Millipore
パラメーター
130 °C max. temp.
20 L/min-cm2 air flow rate
286 mL/min-cm2 water flow rate
直径
25 mm
フィルタ直径
25 mm
厚さ
150 μm
重量分析抽出物
0.5%
Matrix
Fluoropore®
ポアサイズ
3.0 μm pore size
85 % porosity
泡立ち点
≥0.1 bar, air with methanol at 23 °C
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フィルターコード:FSLW
フィルタータイプ:スクリーンフィルター
メルクのFluoropore®メンブレンは、疎水性ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)ポリマーメンブレンを高密度ポリエチレン支持体に結合させたものであり、通常用途のフィルターの取扱い特性を改善します。Fluoroporeメンブレンは、広範な化学的適合性、高い流速、一貫性を提供します。 (「FHUP」を含むカタログ番号はラミネート加工されていないか、裏張りがない状態で作成されていることにご注意ください。)
メルクのOmniporeメンブレンは、基本的にすべての溶媒、酸、アルカリ溶液に適合する親水性PTFEメンブレンです。
特長と利点:
-生物学的および化学的に不活性
-多孔性であるため流速が速い
-水性および有機ベースのサンプルのろ過用途の多様な疎水性および親水性PTFEを利用可能
用途:
-Fluoroporeメンブレン:酸、塩基、溶媒の清澄化、空気モニタリング、ガスのろ過および排気、UV分光法
- Omniporeメンブレン:水溶液のろ過、酸およびアルカリ溶液の清澄化
アプリケーション
  • 酸、塩基、溶媒の清澄化
  • 気体のろ過またはベント
  • UV分光法
  • 粒子モニタリング
  • HPLC、UPLC、LC-MS/MSの移動相ろ過
  • マイクロプラスチック分析
法的情報
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany