Merck
TSTP04700
Millipore
ポリカーボネートメンブレンフィルター、3.0 μm孔径
Isopore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
別名:
Isoporeメンブレンフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Isopore
Millipore
パラメーター
0.868 L/min-cm2-psi air flow rate
140 °C max. temp.
3628 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
~475 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
フィルタ直径
47 mm
厚さ
22 μm
重量分析抽出物
<1%
屈折率
n/D 1.6
Matrix
Isopore
ポアサイズ
11.3 % porosity
3.0 μm pore size
泡立ち点
≥0.32 bar, air with water at 23 °C
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Isoporeメンブレンはポリカーボネート製であり、光学または電子顕微鏡を用いてメンブレン表面のサンプルを可視化できます。孔径が正確で、一貫しているため、サンプルのサイズに基づく正確な分別が可能になっています。走化性アッセイ、空気モニタリング、エピ蛍光顕微鏡検査に有用である可能性があります。
アプリケーション
  • 走化性
  • バイオアッセイ
  • 細胞学
  • 空気モニタリング
  • マイクロプラスチック分析
Isoporeメンブレンフィルターは、以下の用途に使用されています:
  • 海水サンプル中の微生物に付着したマイクロプラスチックのろ過
  • 抗血管新生(AA)療法を模倣するため、マウスへの移植に用いる腫瘍を包んでカプセル化
  • 植物プランクトンおよび大型粒子のろ過による除去
  • 紫外線(UV)照射試験用の哺乳類細胞株の保持
特徴および利点
  • Isoporeメンブレンは、バックグラウンド干渉が低くなっています。
  • メンブレン表面での粒子保持が計数および分析に役立ちます。
  • 非吸湿性であり、半透明の材質です。
  • サンプルの乾燥および分析が迅速です。
  • 褐色の製品もあります。
注意
オートクレーブ後に流速が低下する可能性があります。
法的情報
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
Seung Won Jung et al.
Scientific reports, 11(1), 6983-6983 (2021-03-28)
We investigated the dynamics of the bacterial composition and metabolic function within Akashiwo sanguinea bloom using a 100-L indoor microcosm and metagenomic next-generation sequencing. We found that the bacterial community was classified into three groups at 54% similarity. Group I
Brittan S Scales et al.
mSphere, 6(3), e0085120-e0085120 (2021-06-10)
While it is now appreciated that the millions of tons of plastic pollution travelling through marine systems carry complex communities of microorganisms, it is still unknown to what extent these biofilm communities are specific to the plastic or selected by
Haohui Duan et al.
The Journal of cell biology, 219(6) (2020-05-12)
BRCA1/2 help maintain genomic integrity by stabilizing stalled forks. Here, we identify the E3 ligase RFWD3 as an essential modulator of stalled fork stability in BRCA2-deficient cells and show that codepletion of RFWD3 rescues fork degradation, collapse, and cell sensitivity