安全性情報
FCMAB176F
Sigma-Aldrich
Milli-Mark抗CD8 -FITC抗体 クローンDK25
clone DK25, Milli-Mark®, from mouse
別名:
クローン DK25 抗 CD8 抗体, 抗 CD8 抗体(FITC 標識)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.44
由来生物
mouse
品質水準
結合体
FITC conjugate
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
DK25, monoclonal
交差性
human
メーカー/製品名
Milli-Mark®
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CD8A(925)
詳細
CD8は68 kDaのジスルフィド結合した膜貫通型糖タンパク質です。CD8分子はMHCクラスI分子の受容体として働き、TCR-リガンド結合とT細胞活性化における共受容体としての機能を仲介することができます。その細胞質部分はp56Ickチロシンキナーゼと結合しています(Nakuchi, 1997)。CD8は、大部分の皮質胸腺細胞と約30%の髄質胸腺細胞、およびクラスI主要組織適合複合体限定成熟サプレッサー/細胞傷害性T細胞によって発現されます。さらに、γδT細胞とNK細胞の一部がCD8を発現しています(Nakuchi, 1997)。このように、末梢T細胞の約25~35%がCD8を発現し、またNK細胞の約30%が低量ながらCD8を発現しています(Leong, 1999)。抗CD8抗体 DK25の特異性は、CD8凝集抗体であるOKT8およびLeu-2aの特異性と同等です(Stein, 1984)。
特異性
抗体はヒトCD8抗原を認識します。
アプリケーション
Milli-Mark抗CD8-FITC抗体 クローンDK25は、CD8の量を検出します;公表済み;FCにおける使用について検証済み。
研究のカテゴリ
炎症および免疫学
研究のサブカテゴリ
免疫グロブリンおよび免疫学
品質
ヒトリンパ球を用いたフローサイトメトリーで評価済み。
ターゲットの説明
68 kDa(Nakuchi, 1997)
物理的形状
PE結合精製マウスモノクローナルIgG1k抗体、1%BSAと0.097%アジ化ナトリウムを含有する0.05Mトリス-HCl緩衝液(pH 7.2)に溶解。
精製プロテインA
保管および安定性
未希釈液として2~8℃で受領後最長6ヵ月間、遮光して冷蔵保存してください。
アナリシスノート
対照
ヒトリンパ球。
その他情報
濃度:ロットの具体的な濃度につきましては分析証明書をご参照ください。
法的情報
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
FCMAB176F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nicole Marzan-Rivera et al.
iScience, 25(8), 104764-104764 (2022-08-20)
The link between CD4+ T and B cells during immune responses to DENV and ZIKV and their roles in cross-protection during heterologous infection is an active area of research. Here we used CD4+ lymphocyte depletions to dissect the impact of