安全性情報
FCMAB133F
Sigma-Aldrich
Milli-Mark® 抗TRA-2-49抗体、クローン TRA-2-49/6E、FITCコンジュゲート
clone TRA-2-49/6E, Milli-Mark®, from mouse
別名:
Anti-TRA-2-49 FITC, Clone TRA-2-49 Antibody, TRA-2-49 Antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
FITC conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
TRA-2-49/6E, monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Milli-Mark®
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
ヒトのアルカリホスファターゼには、腸、胎盤、胎盤様(生殖細胞型)、および組織非特異型という4つのアイソフォームがあります。アルカリホスファターゼの組織非特異型アイソフォームは、骨、肝臓、腎臓に存在します。翻訳後修飾が他の型と異なります。
未分化のヒト胚性がん(EC)および胚性幹(ES)細胞は、肝臓、骨、腎臓に存在するアイソザイムと区別できない、非常に高レベルのアルカリホスファターゼアイソザイムを発現することが示されています。APの発現レベルは、幹細胞の分化後に減少します。このクローンは、アルカリホスファターゼ(AP)のヒト肝臓/骨/腎臓アイソザイムの発現のモニタリングに使用できるため、フローサイトメトリーでのヒトECおよびES細胞の分化状態のモニタリングに使用できます。
特異性
抗体はTRA-2-49を認識します。
免疫原
2102Ep ヒト胚性がん細胞
エピトープ:不明
アプリケーション
ワーキング溶液細胞/テスト 総反応容量
5 μL 5 x 105 細胞 / 95 μL PBS 100 μL
10 μL 1 x 106 細胞 / 90 μL PBS 100 μL
このMilli-Mark抗TRA-2-49抗体、クローンTRA-2-49/6E、FITCコンジュゲートを用いたTRA-2-49の検出は、FCでの使用が検証されています。
研究カテゴリー
幹細胞研究
研究サブカテゴリー
多能性および初期分化
品質
2102 Ep細胞を用いたフローサイトメトリーにより評価。
ターゲットの説明
212/80/55 kDa、実測。
物理的形状
0.1%アジ化ナトリウムと15 mg/mL BSAを含有するPBS中のFITCと結合した精製マウスモノクローナルIgG1抗体。
精製プロテインA
保管および安定性
未希釈アリコートを2~8°Cの遮光した場所で受領日から最大6カ月間冷蔵保存できます。
アナリシスノート
コントロール
2102 Ep細胞。
法的情報
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
FCMAB133F:
試験成績書(COA)