product name
High Sensitivity Human Amyloid β42 ELISA, This High Sensitivity Human Amyloid β42 ELISA is used to measure & quantify Amyloid β42 levels in Neuroscience research.
品質水準
化学種の反応性
human
包装
kit of 1 × 96 wells
パラメーター
50 μL sample volume (Overnight assay)
assay range
sensitivity: 8.0 pg/mL
(50 μl sample size)
standard curve range: 16-500 pg/mL
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
sample type cerebrospinal fluid (CSF)
アプリケーション
research use
検出方法
colorimetric (450nm/590nm)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
human ... APP(351)
詳細
特異性
アプリケーション
ニューロサイエンス
アルツハイマー病
保管および安定性
その他情報
免責事項
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
Jan Code
EZHS42:
試験成績書(COA)