Merck
EX0182
Supelco
Diethyl ether
≥99.9% (GC), suitable for LC/MS, gas chromatography (GC), HPLC, OmniSolv®
別名:
エチルエーテル, エーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2)2O
CAS番号:
分子量:
74.12
Beilstein:
1696894
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
EC Index Number:
200-467-2
アッセイ:
≥99.9% (GC)
テクニック:
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp:
34.6 °C (lit.)
蒸気圧:
587 hPa ( 20 °C)
製品名
ジエチルエーテル, OmniSolv®
蒸気密度
2.6 (vs air)
品質水準
蒸気圧
587 hPa ( 20 °C)
製品種目
OmniSolv®
アッセイ
≥99.9% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
320 °F
シェルフライフ
12 mo. (from manufacture date)
expl. lim.
36.5 %
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.030% Water (H2O)
≤1 ppm Peroxide (as H2O2) (at time of packaging)
蒸発残留物質
≤1.0 ppm
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
転移温度
flash point -40 °C
溶解性
69 g/L
密度
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤212 nm
UV吸収
λ: 212 nm Amax: ≤1.000
λ: 250 nm Amax: ≤0.080
λ: 275 nm Amax: ≤0.010
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
λ: 400 nm Amax: ≤0.005
輸送温度
ambient
保管温度
2-25°C
SMILES記法
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
EX0182-1 is packaged in poly coated glass bottles
Unstabilized/Expiration Dated
OmniSolv®
アナリシスノート
Expiration dateExp 12 months from mfg dateAppearanceClear, free from particulatesAssay (GC)99.9% minCapillary ECD responsive substances (as PCNB)10ng/L maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue1.0ppm maxFiltered for particulate matterTo pass testFormClear liquidPeroxide (as H2O2) (at time of packaging)1ppm maxRefractive index (at 20°C)1.3471-1.3571UV Abs. at 212 nm1.000AU maxUV Abs. at 250 nm0.080AU maxUV Abs. at 275 nm0.010AU maxUV Abs. at 300 nm0.005AU maxUV Abs. at 400 nm0.005AU maxUV Cut-off212nm maxWater (H2O)0.030% max
法的情報
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-40.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-40 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
EX0182-1:
EX0182-BULK:
試験成績書(COA)