About This Item
化学式:
(CH3CH2)2O
CAS番号:
分子量:
74.12
Beilstein:
1696894
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
bp:
34.6 °C (lit.)
おすすめの製品
製品名
ジエチルエーテル, JIS special grade, ≥99.5%
グレード
JIS special grade
蒸気密度
2.6 (vs air)
蒸気圧
28.5 psi
アッセイ
≥99.5%
フォーム
liquid
自己発火温度
320 °F
expl. lim.
36.5 %
利用可能性
available only in Japan
テクニック
HPLC: suitable
屈折率
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
密度
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- イネ(Oryza sativa L.)におけるさまざまな適用方法による Xanthomonas oryzae の管理のための、Bacillus albus の植物プロバイオティクス潜在能力に関するゲノム、LC-MS、および FTIR 分析:この研究では、溶媒抽出プロセスにジエチルエーテルを使用して Bacillus albus の植物プロバイオティクス潜在能力を分析し、農業への応用に関する洞察を提供しました(Chandwani et al., 2023)。
- [生体材料における 2,6-ジ(プロパン-2-イル)フェノールの安定性に関する研究]:生体材料中の特定のフェノール化合物の安定性を調査し、分析評価のための化学的性質の抽出と保存にジエチルエーテルを溶媒として使用しました(Shormanov et al., 2023)。
- 多色蛍光効果を持つ新規蛍光色素と、揮発性蒸気検出のための LED 光へのその応用:溶媒としてジエチルエーテルを使用することで物質の溶解性を高め、環境モニタリングにおける揮発性蒸気の検出を容易にする、新しい蛍光色素の開発について説明しています(Prabakaran et al., 2023)。
- 毛髪からのエチルグルクロニド抽出における 2 つの方法の比較:毛髪からエチルグルクロニドを抽出する際にジエチルエーテルを使用する方法を比較し、法医学的分析に不可欠な効率性と回収率を評価しています(Groff et al., 2024)。
- Anacyclus Valentinus L. 精油およびその酸素化フラクションの抗酸化および抗炎症活性の評価:ジエチルエーテルを使用した精油の抽出に焦点を当て、潜在的な治療用途のための抗酸化および抗炎症作用を評価しています(Ainseba et al., 2024)。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-49.0 °F
引火点(℃)
-45 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
09-1800-5-500ML-J:
09-1800-8-20L-J:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Juan E Camacho Londoño et al.
European heart journal, 36(33), 2257-2266 (2015-06-13)
Pathological cardiac hypertrophy is a major predictor for the development of cardiac diseases. It is associated with chronic neurohumoral stimulation and with altered cardiac Ca(2+) signalling in cardiomyocytes. TRPC proteins form agonist-induced cation channels, but their functional role for Ca(2+)
Faysal Benaskar et al.
ChemSusChem, 6(2), 353-366 (2012-11-30)
A μ(2)-process in the Ullmann-type C-O coupling of potassium phenolate and 4-chloropyridine was successfully performed in a combined microwave (MW) and microflow process. Selective MW absorption in a micro-fixed-bed reactor (μ-FBR) by using a supported Cu nanocatalyst resulted in an
Ether-directed ortho-C-H olefination with a palladium(II)/monoprotected amino acid catalyst.
Gang Li et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(4), 1245-1247 (2012-12-15)
Tatsuya Yoshino et al.
Organic letters, 14(16), 4290-4292 (2012-08-09)
A highly efficient total synthesis of the 11-membered cyclic aspercyclides A (1) and B (2) has been achieved by chemo- and regioselective intramolecular oxidative C-O bond formation from differently substituted diphenols.
Alessandra Forni et al.
Journal of molecular graphics & modelling, 38, 31-39 (2012-10-23)
The solvent effect on the I⋯O halogen bonding in complexes of iodobenzene derivatives with formaldehyde has been investigated by systematically varying the substituents on the iodobenzene ring. Calculations have been performed at MP2 and DFT levels of theory, using the