安全性情報
ECM541
Sigma-Aldrich
ECM細胞培養最適化アレイ(比色分析、96ウェル)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
テクニック
cell based assay: suitable
品質水準
入力
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
検出方法
colorimetric
詳細
細胞外マトリックス(ECM)タンパク質は、細胞内で産生された後、周囲の細胞媒体に分泌されて、細胞接着、分化、増殖、遊走、浸潤、生存などのさまざまな細胞機能を積極的に調節します。 in vitro培養におけるECMの主な有用性は、下流の細胞ベースの用途のために、細胞の生存能力を維持して最大限に細胞を増殖させつつ、細胞接着を促進することです。 最適な細胞増殖条件が十分に明らかにされておらず、重要な接着タンパク質の必要性が不明な場合、機能的に適切な濃度の理想的なECMタンパク質を特定することは、時間と労力のかかるプロセスとなる場合があります。 96ウェルの比色分析ECM細胞培養最適化アレイは、マルチパラメトリックアッセイが行え、以下を可能にします: (1)細胞型に特異的な接着を最もよく促進するECMを迅速に特定する、(2)特定の細胞型の接着を最大限促進するために必要な最適なECM濃度を特定する。
ECM細胞培養最適化アレイの作用機序
このキットの基盤となるのは、一般に使用される複数のECMタンパク質を含む96ウェルのマイクロタイタープレートです。 0.125 μg/mL~20 μg/mLの濃度のコラーゲンI、ラミニン、フィブロネクチン、ビトロネクチンが、3個ずつプレートに配置されています。 お客様は、プレート上で細胞を培養して、付属の試薬を用いてブロックして染色し、接着能力をプレートリーダーで分析するだけです。 メルクは、HEK293細胞、ヒトおよびげっ歯類の神経幹細胞を含むさまざまな細胞型を用いてこのキットを広範に試験し、最適化しました。
アプリケーション
ECM細胞培養最適化アレイは、細胞培養環境に最適なECMタンパク質を迅速に確認できるだけでなく、最適な細胞培養条件を達成するために必要な濃度を特定することができる、この種で初の市販ツールです。
ECM細胞培養最適化アレイでは、細胞培養環境に最適なECMタンパク質を特定し、最適な細胞増殖条件を達成するために必要な濃度を特定することができます。
研究カテゴリー
細胞構造
包装
1プレート、96ウェル
構成
  • ECM濃度勾配アレイプレート:12ストリップ付き96ウェルプレート1枚
  • 30%BSA: (Part No. CS201638)1バイアル - 0.5mL
  • 細胞染色液:(Part No. 90144)1ボトル - 20 mL。
  • 抽出バッファー:(Part No. 90145)1ボトル - 20 mL
  • アッセイバッファー(Part No. 2003646)1ボトル - 100 mL
保管および安定性
ECM濃度勾配アレイプレートは、ホイルパウチに入れて-70ºCで保存し、受領日から3か月以内に使用してください。 その他のキット構成要素は2~8ºCで保存してください。
法的情報
Accutase is a registered trademark of Innovative Cell Technologies, Inc.
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2