安全性情報
ECM205
Sigma-Aldrich
Millicoat® ECMスクリーニングキット、1 ea.ECM101-ECM105
Millicoat®, pkg of  96-well plate(s) (for fibronectin, vitronectin, laminin, collagen I & collagen IV)
別名:
Formerly under the CytoMatrix brand name.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.77
フォーム
lyophilized
品質水準
交差性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
Millicoat®
包装
pkg of  96-well plate(s) (for fibronectin, vitronectin, laminin, collagen I & collagen IV)
テクニック
activity assay: suitable
cell based assay: suitable
入力
sample type neural stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
詳細
細胞接着は細胞の情報伝達と制御に重要な役割を果たしており、組織の発生と維持において根本的に重要です。科学者は、さまざまな細胞外マトリックス(ECM)成分タンパク質におけるさまざまなタイプの細胞の接着と遊走に関する検討を続けています。 Millicoat®細胞接着ストリップは、アッセイ設計の利便性と柔軟性のため、プレートフレーム内の取り外し可能な12個の8ウェルストリップとして提供されます。A~G列のウェルは、ヒトECMタンパク質でコートされています。 各ストリップのH列はBSAでコートされ、ネガティブアッセイコントロールとなります。 Millicoatスクリーニングキットには、フィブロネクチン、ビトロネクチン、ラミニン、コラーゲンI、およびコラーゲンIVのための96-ウェルプレートがそれぞれ含まれています。細胞をコートされた基質の上に播種します。 次に、接着細胞を固定し染色します。 相対的接着を、吸光度の値を用いて測定します。
アプリケーション
Millicoat®スクリーニングキットには、フィブロネクチン、ビトロネクチン、ラミニン、コラーゲンI、コラーゲンIVのための96-ウェルプレートがそれぞれ含まれています。
手順:
注: サブコンフルエントな細胞培養物を用いると最善のアッセイ性能が得られます。アッセイ実施の1~2日前に細胞を分割することでこれが行えます。
1.室温で、1ウェル当り200 mLのPBSで、ストリップを少なくとも15分間再水和します。 再水和したストリップからPBSを除去します。
2.できれば非酵素的解離バッファーを用いて、単細胞懸濁液を調製します。最適な細胞密度は、細胞の滴定によって決定できます。一般的な開始範囲は1x10E05~1×10E07 cells/mLです。
3.各ウェルに、希釈した細胞懸濁液を100 mL加えます。 CO2インキュベーター内で、37°Cで1時間、プレートをインキュベートします。 Ca2+/Mg2+を含むPBS(200 mL/ウェル)でプレートを3回、穏やかに洗浄します。
4.各ウェルに、100 mL/ウェルの10%エタノール中の0.2%クリスタルバイオレットを加えます。 室温で5分インキュベートします。 ウェルから染色液を除去します。PBS(300 mL/ウェル)でプレートを3回、穏やかに洗浄します。
5.各ウェルに、100 mLの可溶化バッファー(0.1M NaH2PO、pH 4.5と50%エタノールの50/50混合液)を加えます。 細胞が結合した染色液が完全に溶解するまで室温でストリップをインキュベートし穏やかに振盪します。約5分間です。
6.マイクロプレートリーダーで、540~570 nmの吸光度を測定します。
研究カテゴリー
細胞構造
保管および安定性
ホイルパウチに入れて2-8°Cで少なくとも3か月保存できます。未使用のストリップはパウチに戻して保存できます。 乾燥剤がパウチの中に入っていること、そしてパウチがしっかりと閉じていることを確認してください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLICOAT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Jan Code
ECM205:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tomonori Kaneda et al.
Cancer letters, 270(2), 354-361 (2008-07-09)
This study focused on the role of focal adhesion kinase (FAK), a cytoplasmic tyrosine kinase important for many cellular processes, in the proliferation, adhesion, and invasion of melanoma cells in vitro and in vivo. We found that the Y925F-mutation of
K E Crawford et al.
Placenta, 33(5), 416-423 (2012-03-02)
Calreticulin is a calcium binding, endoplasmic reticulum resident protein best known for its roles in intracellular calcium homeostasis and the quality control processes of the endoplasmic reticulum. There is evidence for a range of activities for calreticulin outside the endoplasmic
Rosalyn D Blumenthal et al.
Cancer research, 65(19), 8809-8817 (2005-10-06)
CEACAM5 and CEACAM6 are overexpressed in many cancers and are associated with adhesion and invasion. The effects of three monoclonal antibodies targeting different epitopes on these antigens (NH2-terminal [MN-3] and A1B1 domains [MN-15] shared by CEACAM5 and CEACAM6 and the
Guangchun Sun et al.
Journal of Cancer, 6(10), 996-1004 (2015-09-15)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is a type of malignant cancer. Notch signaling is aberrantly expressed in HCC tissues with more evidence showing that this signaling plays a critical role in HCCs. In the present study, we investigate the effects of the
Mary Ann Stepp et al.
Journal of cell science, 120(Pt 16), 2851-2863 (2007-08-02)
We have reported previously that syndecan-1 (Sdc1)-null mice show delayed re-epithelialization after skin and corneal wounding. Here, we show that primary keratinocytes obtained from Sdc1-null mice and grown for 3-5 days in culture are more proliferative, more adherent and migrate
資料
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.
関連コンテンツ
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.