Merck
901136
Sigma-Aldrich
1,17-Diazido-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecane
別名:
1,5-bis[(5-azidopentyl)oxy]pentane, 1-Azido-2-[2-[2-[2-[2-(2-azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethane, 3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecane-1,17-diyl bis-azide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H24N6O5
CAS番号:
分子量:
332.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
形状
liquid
品質水準
反応適合性
reaction type: click chemistry
屈折率
n/D 1.4716
密度
1.13194 g/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[N-]=[N+]=NCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C12H24N6O5/c13-17-15-1-3-19-5-7-21-9-11-23-12-10-22-8-6-20-4-2-16-18-14/h1-12H2
InChI Key
OQHIMLOZSDFRID-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F
引火点(℃)
110 °C
適用法令
Jan Code
901136-VAR:
901136-5G:
901136-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)