Merck
901138
Sigma-Aldrich
14-Azido-3,6,9,12-tetraoxatetradecan-1-amine
別名:
2-[2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H22N4O4
CAS番号:
分子量:
262.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352125
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
品質水準
反応適合性
reagent type: linker
屈折率
n/D 1.45
密度
1.10 g/mL
官能基
amine
azide
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C10H22N4O4/c11-1-3-15-5-7-17-9-10-18-8-6-16-4-2-13-14-12/h1-11H2
InChI Key
ZMBGKXBIVYXREN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
14-Azido-3,6,9,12-tetraoxatetradecan-1-amine is an azide with polyethylene glycol-like characteristics that can be used to prepare fluorescent polymer particles via enzymatic miniemulsion polymerization and copper (I) catalyzed click reaction approach. It is also used as a reactant to synthesize α-aryl-α-diazoamides by aminolysis of N-succinimidyl α-aryl-α-diazoacetates.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F
引火点(℃)
110 °C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A green approach for the synthesis of fluorescent polymer particles by combined use of enzymatic miniemulsion polymerization with clickable surfmer and click reaction
Kohri Michinari, et al.
Transactions of the Materials Research Society of Japan, 39(1), 57-60 (2014)