Merck
DX2091
Supelco
p-Dioxane
OmniSolv®
別名:
p-Dioxane, 1,4-Dioxane, 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
-O(CH2)2O(CH2)2-
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191504
EC Index Number:
204-661-8
蒸気圧
41 hPa ( 20 °C)
品質水準
製品種目
OmniSolv®
アッセイ
≥99.9% (GC)
形状
liquid
シェルフライフ
12 mo. (from manufacture date)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.05% Water (H2O)
≤2 mg/L Peroxide (as H2O2)
蒸発残留物質
≤1 mg/L
clear colorless,
屈折率
n20/D 1.4206-1.4226
pH
6-8 (20 °C, 500 g/L in H2O)
bp
101.5 °C/1013 hPa
mp
12 °C
転移温度
flash point 11 °C
密度
1.03 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤215 nm
UV吸収
λ: 215 nm Amax: ≤1.00
λ: 250 nm Amax: ≤0.300
λ: 300 nm Amax: ≤0.020
λ: 350 nm Amax: ≤0.005
λ: 400 nm Amax: ≤0.005
輸送温度
ambient
保管温度
no temp limit
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
InChI Key
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
OmniSolv®
調製ノート
Product filtered through a 0.2 μm filter
アナリシスノート
Expiration dateExp 12 months from mfg dateAssay (GC)99.9% minBoiling range101-102°CEvaporation residue1mg/L maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testPeroxide (as H2O2)2mg/L maxRefractive index (n 20/D)1.4206-1.4226UV Abs. at 215 nm1.00AU maxUV Abs. at 250 nm0.300AU maxUV Abs. at 300 nm0.020AU maxUV Abs. at 350 nm0.005AU maxUV Abs. at 400 nm0.005AU maxUV Cut-off215nm maxWater (H2O)0.05% max
法的情報
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
DX2091-6:
DX2091-1:
試験成績書(COA)