安全性情報
N-078
Supelco
(S)-N-Nitrosoanatabine solution
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
NAT
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H11N3O
CAS番号:
分子量:
189.21
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
フォーム
liquid
特徴
(Snap-N-Spike®)
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in acetonitrile
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
N1([C@@H](CC=CC1)c2cnccc2)N=O
InChI
1S/C10H11N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h1-4,6,8,10H,5,7H2/t10-/m0/s1
InChI Key
ZJOFAFWTOKDIFH-JTQLQIEISA-N
詳細
N-Nitrosoanatabine or NAT is a potent carcinogen and biomarker of exposure to cigarette smoke. It′s found in a variety of tobacco products such as cigarettes, electronic cigarettes, nicotine gum and oral snuff. This certified Snap-N-Spike® solution is suitable for use in LC-MS/MS or GC/MS methods for nicotine testing, environmental monitoring, or clinical and diagnostic testing of nicotine biomarkers.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
N-078-CHK:
N-078-1ML:4548173985541
N-078-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)