Merck
DX1732
Supelco
N,N-ジメチルホルムアミド
Biosynthesis OmniSolv®
別名:
DMF, NSC 5356
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCON(CH3)2
CAS番号:
分子量:
73.09
Beilstein:
605365
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
EC Index Number:
200-679-5
アッセイ:
≥99.9% (GC)
アプリケーション:
peptide synthesis
bp:
153 °C (lit.)
蒸気圧:
2.7 mmHg ( 20 °C)
蒸気密度
2.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
2.7 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.9% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
833 °F
シェルフライフ
24 mo. (from manufacture date)
expl. lim.
15.2 %
不純物
≤0.4 μeq/g Titrable acid
≤0.4 μeq/g Titrable base
≤200 ppm Water (H2O)
≤5 ppm Amines (as dimethylamine)
蒸発残留物質
≤5 ppm
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
転移温度
flash point 57.5 °C
密度
0.944 g/mL (lit.)
UV cutoff
≤270 nm
UV吸収
λ: 270 nm Amax: ≤1.00
λ: 275 nm Amax: ≤0.30
λ: 280 nm Amax: ≤0.20
λ: 300 nm Amax: ≤0.05
λ: 350 nm Amax: ≤0.01
λ: 400 nm Amax: ≤0.005
アプリケーション
peptide synthesis
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI Key
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
多くの疎水性有機化合物に用いられる溶媒です。
Biosynthesis OmniSolv®
調製ノート
Product filtered through a 0.2 μm filter
アナリシスノート
Expiration dateExp 24 months from mfg dateAmines (as dimethylamine)5ppm maxAssay (GC)99.9% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue5ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardTitrable acid0.4µeq/g maxTitrable base0.4µeq/g maxUV Abs. at 270 nm1.00AU maxUV Abs. at 275 nm0.30AU maxUV Abs. at 280 nm0.20AU maxUV Abs. at 300 nm0.05AU maxUV Abs. at 350 nm0.01AU maxUV Abs. at 400 nm0.005AU maxUV Cut-off270nm maxWater (H2O)200ppm max
法的情報
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
135.5 °F - closed cup
引火点(℃)
57.5 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
DX1732-36:
DX1732-901:
DX1732AC-NS20:
DX1732-1:
DX1732-37:
DX1732-39:
DX1732-38:
DX1732-3:
DX1732-31:
試験成績書(COA)