Merck
DX1543
Supelco
N,N-Dimethylacetamide
OmniSolv®, ≥99.9% (GC)
別名:
N,N-Dimethylacetamide, DMAC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CON(CH3)2
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
EC Index Number:
204-826-4
bp:
165-166 °C/1013 hPa
蒸気圧
1.76 hPa ( 20 °C)
品質水準
製品種目
OmniSolv®
アッセイ
≥99.9% (GC)
フォーム
liquid
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.05% Water (H2O)
蒸発残留物質
≤5 ppm
APHA: ≤10
pH
4 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
165-166 °C/1013 hPa
mp
-20 °C
転移温度
flash point 64 °C
密度
0.931-0.941  g/mL at 25 °C
UV cutoff
≤270 nm
UV吸収
λ: 270 nm Amax: ≤1.00
λ: 280 nm Amax: ≤0.30
λ: 290 nm Amax: ≤0.15
λ: 310 nm Amax: ≤0.05
λ: 360 nm Amax: ≤0.01
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
N(C)(C)C(=O)C
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
InChI Key
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
OmniSolv®
包装
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
調製ノート
Product filtered through a 0.2 μm filter
アナリシスノート
Assay (GC)99.9% minColor (APHA)10 maxDensity at 25°C0.931-0.941g/mLEvaporation residue5ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardTitrable acidµeq/gTitrable baseµeq/gUV Abs. at 270 nm1.00AU maxUV Abs. at 280 nm0.30AU maxUV Abs. at 290 nm0.15AU maxUV Abs. at 310 nm0.05AU maxUV Abs. at 360 nm0.01AU maxUV Cut-off270nm maxWater (H2O)0.05% max
法的情報
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
147.2 °F - closed cup
引火点(℃)
64 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
DX1543GE-38:
DX1543-901:
DX1543G-6:
US1DX1543G/6:
DX1543-1:
DX1543-6:
試験成績書(COA)