Merck
CX1058
Supelco
クロロホルム
HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
別名:
トリクロロメタン, 三塩化メチリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CHCl3
CAS番号:
分子量:
119.38
Beilstein:
1731042
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
200-663-8
認証
meets USP/NF
品質水準
蒸気密度
4.1 (vs air)
蒸気圧
160 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.8% chloroform + ethanol basis
形状
liquid
含みます
0.5-1.9 % (v/v) ethanol as stabilizer
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.01% Water (H2O)
≤0.05 ppm Lead (Pb)
蒸発残留物質
≤2 ppm
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
溶解性
8.7 g/L
密度
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤245 nm
UV吸収
λ: 245 nm Amax: ≤1.00
λ: 255 nm Amax: ≤0.25
λ: 260 nm Amax: ≤0.15
λ: 270 nm Amax: ≤0.05
λ: 290-400 nm Amax: ≤0.01
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI Key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
CX1058P-1 is packaged in poly coated glass bottles
Meets ACS Specifications.Stabilized with 0.75% ethanol.
HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
調製ノート
Product filtered through a 0.2 μm filter
アナリシスノート
Acetone and Aldehydes (about 0.005%)To pass testAcid and chlorideTo pass testAppearanceClear liquid, free from particulatesAssay (CHCl3 + C2H5OH)99.8% minColor (APHA)10 maxDensity at 25°C1.465-1.476g/mlEthanol0.5-1.9% (v/v)Evaporation residue2ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)1.0ppb maxFree chlorine (Cl)To pass testInfrared SpectrumConforms to standardLead (Pb)0.05ppm maxSubstances darkened by sulfuric acidTo pass testSuitability for determination with dithizoneTo pass testUV Abs. at 245 nm1.00AU maxUV Abs. at 255 nm0.25AU maxUV Abs. at 260 nm0.15AU maxUV Abs. at 270 nm0.05AU maxUV Abs. at 290 - 400 nm0.01AU maxUV Cut-off245nm maxWater (H2O)0.01% max
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CX1058-901:
CX1058-20:
CX1058P-1:
CX1058AV-36:
US1CX1058/20:
CX1058-6:
CX1058-1:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2