サイズ
small
W × L × H
31.8 cm × 31.1 cm × 31.1 cm
チャンバーW × L × H
29.2 cm × 25.4 cm × 30.5 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ガラス製のドアと壁が付いた302タイプのステンレス鋼、および1/2インチ(12.7mm)の調節ができる2つの発泡ステンレス鋼製の棚。気密・防湿閉止するためのワンピース式ネオプレンガスケットシールおよび全長ドア丁番。 棚は調節可能で、2種類のサイズがあります。手動圧力/真空逃がし弁およびステンレス鋼製乾燥剤トレイ。 真空にしたり、圧力を印加したりできません。
用途:
用途:
- 試薬、IRセル、または土サンプルの貯蔵。
- 生物学的試料の乾燥
- るつぼの冷却
- スラッジサンプルの貯蔵
研磨仕上げされ、複動式バーロックで積み重ね可能、両側面とドアは3/16インチ(4.7625mm)のガラス製です。棚のサイズ:24.8 x 22.9 cm
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z222984-1EA | 4061832331805 |