安全性情報
CX0574
Supelco
Celite® 545
別名:
Diatomaceous Earth, DE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
フォーム
powder
off-white
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
詳細
Celite® 545 is a flux calcined diatomaceous earth with medium permeability applicable as filter aid for rapid filtration in aqueous solution. It is also suitable for highly viscous liquids such as casein, pectin, adhesives, greases, waxes and tars, syrups and synthetic resins.
アプリケーション
Celite® 545 can be used as a clarifying agent to break or mitigate colloids in the turbid solution. It is also used as a short filtration pad to remove unreacted inorganic salts present in the reaction mixture before the chromatographic separation of dissolved compounds.
アナリシスノート
Color: Off-white
Form: Powder
法的情報
Celite is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CX0574-1:
CX0574-7:
CX0574-3:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Industrial clarification of wheat-based distillers? solubles and thin stillage
Ratanapariyanuch K, et al.
Industrial Crops and Products, 109, 828-835 (2017)