Merck
CT01-5
Sigma-Aldrich
MTT 試薬 A
Useful in the study of cell & mitochondrial health, MTT is a pale yellow substrate that is cleaved by living cells to yield a dark blue formazan product.
別名:
MTT Formazan Assay
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
品質水準
フォーム
solid
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
activity assay: suitable
cell based assay: suitable
輸送温度
wet ice
詳細
試薬A:MTT, (3-(4,5-ジメチルチアゾール-2-イル)-2,5-ジフェニル テトラゾリウム ブロミド)、50mg/バイアル。
MTTは淡黄色の基質であり、生細胞によって切断されて濃青色のホルマザン生成物を形成します。このプロセスには活性なミトコンドリアが必要であり、死んだ直後の細胞であっても大量のMTTは切断できません。試薬 Aは、Chemicon′社製 MTT アッセイキットです(カタログ番号 CT01/CT02)。
アプリケーション
手順:
1.光学的品質が良好な 96-ウェル平底組織培養プレート(例、Falcon)で、標準法を用いて、リンホカイン、マイトジェン、または補体依存性細胞傷害アッセイを行います。各ウェルの組織培地の最終容量は0.1 mL とし、培地(例、RPMI または DMEM)に含まれるウシ胎児血清は最高 10% とします。
2.アッセイ終了時に、各ウェルに0.01 mLのAB溶液(MTT)を加えます。トレイの側面をくたたいて混ぜます。
3.37°C でインキュベートし、 MTT を切断させます。最適時間はアッセイによって異なりますが、ほとんどの目的には4時間が適しています。インキュベート時間の終了時には、生細胞を含むウェル内で生成されたMTTホルマザンが、ウェルの底に黒い針状結晶として現れます。
4.各ウェルに 0.1 mL の溶液 C を加えます。マルチチャンネルピペッターでピペッティングを繰り返し、完全に混合します。HClは、組織培地中のフェノールレッドを、MTTホルマザンの測定を妨げない黄色に変えます。イソプロパノールはホルマザンを溶解し、吸光度測定に適した均一な青色の溶液にします。
5.1時間以内に、ELISA プレートリーダーで試験波長 570 nm、参照波長 630 nm で吸光度を測定します。室温で数時間放置すると、酸/アルコールにより血清タンパク質が沈殿し始める場合があります。プレートを冷やすと沈殿が促進されます。測定前にプレートを保管する必要がある場合は、酸/アルコールを添加する前に4° Cに保ち、次に室温まで温めて、測定直前に酸/アルコールを添加してください。
結果:
MTT アッセイでは、通常、典型的な細胞株の 200 ~ 50,000 個の細胞が検出されますが、有効範囲は 1,000 ~ 50,000 個です。他の細胞タイプでは数が異なる場合があります。細胞傷害アッセイは、コントロールの非溶解細胞のシグナルが0.2~0.4となるよう設定する必要があり、増殖アッセイでは、プラトー濃度で同様の値が得られるようにする必要があります。これは、典型的な細胞株ではウェルあたり約20~50,000個の細胞に相当します。
吸光度は細胞数に正比例します。実際の細胞は、1 x 106 cells/mLの濃度でもあまり吸収しません。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CT01-5:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rapid colorimetric assay for cell viability: application to the quantitation of cytotoxic and growth inhibitory lymphokines.
Green, L M, et al.
Journal of Immunological Methods, 70, 257-268 (1984)