product name
RPMI-1640培地, Modified, with sodium bicarbonate, without L-glutamine and phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
品質水準
無菌性
sterile-filtered
形状
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
構成
phenol red: no
L-glutamine: no
HEPES: no
sodium pyruvate: no
NaHCO3: yes
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- マントル細胞リンパ腫の培養
- マウスポドサイトの培養
- ラットの大腿骨および脛骨からの全骨髄抽出
その他情報
幹細胞を用いて作業する場合や、低密度で細胞を増殖する場合にこの培地を使用してください。
in vitroでの診断用にも推奨されています。
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
R7509-500ML:
R7509-1L:
R7509-PH:
R7509-6X1L:
R7509-BULK:
R7509-VAR:
R7509-100ML:
R7509-500ML-C:
R7509-24X500ML:
R7509-6X500ML:
R7509PROC:
試験成績書(COA)