詳細
Q-Gard® Aカートリッジは、AFS® 8/16、AFS® 8D/16DおよびAFS® Essentialシステムに使用されるバージンイオン交換樹脂付き研磨カートリッジです。このカートリッジは、慎重に選択された精製培地から高抵抗率の水を生成するように設計されています。
アプリケーション
Q-Gard® Aカートリッジは、アプリケーションに必要な水質に適合するようにイオン汚染物質を微量なレベルまで除去する設計となっています。
特徴および利点
- 水質を保証します。
- システムの仕様の遵守を保証します。
- 水の精製にイオン交換技術を採用しています。
- e-SureタグRFID技術が安全性をもたらし、パックパラメータの自動保存を可能にします
法的情報
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany