Merck
CGEP72TE3
Millipore
Millipore Express® SHF 0.2µm Cartridge 20
Code 7 EPDM, Autoclavable and SIP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
製品名
ミリポアエクスプレス(Millipore Express)® SHF、カートリッジ, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), filter diam. 2.7 in. (6.9 cm), Code 7
物質
EPDM rubber seal
polypropylene support
品質水準
法規制遵守
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
無菌性
non-sterile
滅菌適合性
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
製品種目
EMPROVE® Filter
Millipore Express®
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipore Express®
パラメーター
≤60 mL/min air diffusion at 2.75 bar (40 psig) (in water)
0.07 bar max. inlet pressure (1 psi) at 135 °C (Reverse)
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 135 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
1700 mbar max. differential pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
2.07 bar max. inlet pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse)
340 mbar max. differential pressure (5 psi) at 135 °C (Forward)
6900 mbar max. differential pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
7 bar max. inlet pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
テクニック
sterile filtration: suitable
L
20 in.
W
2.7 in.
カートリッジの長さ(公称)
20 in. (50 cm)
フィルタ直径
2.7 in. (6.9 cm)
フィルタサイズ
20 in.
ろ過面積
1.08 m2
不純物
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrix
Millipore Express® SHF
ポアサイズ
0.2 μm pore size
泡立ち点
≥4000 mbar (58 psig), air with water
カートリッジコード
Code 7
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カートリッジタイプ:液体
デバイスの構成:カートリッジ
包装
開けやすいダブルバッグ
調製ノート
滅菌法:135 °Cで30分間のSIPサイクルをフォワード25回またはフォワード22回とリバース3回。126 °Cで60分間のオートクレーブを25サイクル。
この製品は、21 CFR 210.3(b)(6)で規定されている「非繊維放出性」フィルターの基準を満たすMILLIPORE EXPRESS®メンブレンを用いて製造されました。
アナリシスノート
≥2 Lの水フラッシング後、USP Oxidizable Substances試験要件に適合
TOC/導電性:滅菌と20 Lの水での制御下フラッシング後、サンプルでは25 °Cにおいて<500 ppb TOC(USP 643)および<1.3 μS/cm(USP 645)が確認されました。
細菌の保持:ASTM® F838法を用いた最低限のBrevundimonas diminutaチャレンジ濃度である1 x 107 CFU/cm2で、サンプルには定量的な保持力がありました。
その他情報
使用方法
  • 生物保持:微生物
  • 作用機序:ろ過(サイズ排除)
  • 用途:バイオプロセシング
  • 使用目的:微生物/バイオバーデンの低減または除去
  • 使用方法:『MILLIPORE EXPRESS® メンブレンを備えたフィルター』ユーザーガイドの「ウェッティング手順」を参照してください
  • 保管について:『MILLIPORE EXPRESS® メンブレンを備えたフィルター』ユーザーガイドを参照してください
  • 廃棄について:該当する連邦、州、地域の規制に従って廃棄してください
これらの製品は、FDAの医薬品の製造管理および品質管理の基準を遵守する施設で製造されています。
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany