Merck
CDRM3HN05
Millipore
Lynx® CDR
Lynx® CDR Male 3/8 Inch Hose Barb Reconnectable Connector - 5pack
別名:
Multiple aseptic connections, disconnections and reconnections (up to 6 times)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
eCl@ss:
32010310
物質
316 stainless steel spring(s) (electropolished)
polyethersulfone membrane (for vent)
polysulfone flow path (glass filled polysulfone USP Class VI, ADCF)
polysulfone housing (outer, sterility chamber)
polysulfone valve body (glass filled polysulfone USP Class VI, ADCF)
silicone seal (USP Class VI, ADCF or EMA/410/01 compliant)
品質水準
無菌性
non-sterile
製品種目
Lynx®
パラメーター
0.7 bar max. pressure (10 psi) (connect/disconnect pressure)
2-40 °C operating temperature (36-104 °F)
4.1 bar max. pressure (60 psi) (operating pressure)
H
13.7 cm (5.4 in.)
L
25.7 cm (10.1 in.)
W
8.4 cm (3.3 in.)
フィッティング
3/8 in. inlet hose barb
アプリケーション
シングルユースシステムの無菌接続
複数回の無菌接続、分離、再接続
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LYNX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany