Merck
CDRM6HN05
Millipore
Lynx® CDR
Multiple, sterile connections, disconnections and reconnections
別名:
Lynx CDR Male 3/4 Inch Hose Barb Reconnectable Connector
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
eCl@ss:
32010310
物質
316 stainless steel spring(s) (electropolished)
polyethersulfone membrane (for vent)
polysulfone chamber (sterility)
polysulfone housing (outer)
silicone seal (USP Class VI, ADCF or EMA/410/01 compliant)
品質水準
無菌性
non-sterile
製品種目
EMPROVE® Single Use
メーカー/製品名
Lynx®
パラメーター
2-40 °C temperature (36-104 °F) (liquid temperature)
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) (bi-directional)
75 L/min flow rate at 25.2 psig (1.71 bar)
H
13.7 cm (5.4 in.)
L
25.7 cm (10.1 in.)
W
8.4 cm (3.3 in.)
フィッティング
3/4 in. inlet hose barb
保管温度
2-30°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
シングルユースシステムの無菌接続
複数回の無菌接続、分離、再接続
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LYNX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany