Merck
BMSBSHTP1
Sigma-Aldrich
myBlock External Temperature Probe
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.76
特徴
(wire length 18" probe length 15" probe diameter 1/8")
メーカー/製品名
Benchmark Scientific BSH-TP1
パラメーター
0 °F temp. range (300 °F) (use on air or liquid)
適合性
BMSBSH5001, BMSBSH5002
詳細
  • External temperature probe
  • For the MyBlock I and II drybaths
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)