Merck
C5VP001A
Millipore
Cellicon® フィルターアセンブリ、Durapore® メンブレン付き
filtration area 0.01 m2
別名:
Cellicon® パーフュージョンフィルター、Durapore® メンブレン付き
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
42294704
物質
PET support
PVDF
polyester support
品質水準
認証
meets USP Biological Reactivity Test for class VI plastics (family component materials)
無菌性
sterile; γ-irradiated (level of 25-40kGy)
flow rate measuring range
10 L/min (/m2)
パラメーター
1 psi max. reverse press. exposure at 25 °C
1-2.5 L process volume
15 psi at 25 °C (max. burst pressure)
5 psi max. inlet pressure at 25 °C
ろ過面積
0.01 m2
Membrane filtration area
0.01 m2
ポアサイズ
5 μm pore size
保管温度
15-25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Cellicon® パーフュージョンフィルターは、お客様のパーフュージョン培養シードトレインの課題に対応できるように設計されています。シングルユースアセンブリの一部として、タンジェンシャルフローフィルトレーションモードで使用されるフラットシート型細胞保持フィルターです。パーフュージョン操作により、生産柔軟性を高めながら大容量の製造バイオリアクターの処理という負担を軽減する高密度細胞培養が得られます。シードトレインをパーフュージョン培養にすることで、製造バイオリアクターにより高品質の細胞を播種できるようになるため、プロセス効率が高まります。
ハウジング/オーバーモールド/アセンブリフィッティング/シングルユースポンプヘッド:ポリプロピレン。フィードスクリーン:ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリエステル。チューブ:AdvantaFlex(熱可塑性エラストマー)、DOW Pharma 65。フィードスクリーン:ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリエステル。圧力センサー:ポリスルホン。ケーブルタイ:ナイロン。
アプリケーション
マイクロフィルトレーション
シードトレイン・パーフュージョン
特徴および利点
ハイスループット。ラボスケールから製造レベルまでの予測可能なリニアスケールアップ。確実かつ再現性の高い性能。クロスフローや細胞せん断を低減。
その他情報
これらの製品は、医薬品の製造管理および品質管理の基準を遵守する施設で製造されています。
法的情報
CELLICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
equipment
製品番号
詳細
価格
文書ライブラリにアクセスする
資料
This page describes the design attributes of the Cellicon® filter assembly for cell retention and how they simplify scale-up of intensified upstream processes.