Merck
BAH370170000
Magnetic stirrer, battery powered
pack of 1 ea
別名:
portable stirplate, portable stirrer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103806
NACRES:
NB.72
物質
polypropylene plate
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H37017-0000
パラメーター
900 rpm speed
L × W × H
23.5 cm × 12.7 cm × 8.9 cm
プレートサイズ × W × L
× 12.7 mm × 23.5 mm
関連するカテゴリー
詳細
Battery powered magnetic stirrer offers portable, lightweight stirring power. Ideal for field use, inside incubators or anywhere else electricity is not convenient or simply not available. CE marked.
特徴および利点
  • Operates on 1 or 2 "D" batteries; 2 batteries will provide approximately 16 days of continuous operation.
  • Mix up to 1L.
  • Speed control knob with separate on/off switch; operate up to 900RPM
  • Durable, chemical-resistant polypropylene.
  • Compact dimensions of 23.5 cm × 12.7 cm × 8.9 cm.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)