Merck
BM-100
Millipore
Auto2D® 2-D電気泳動装置
automates 2D gel electrophoresis
別名:
2D Electrophoresis, 2DE, IEF, SDS-PAGE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NC.01
製品種目
Auto2D®
テクニック
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
western blot: suitable
保管温度
room temp
詳細
Auto2D® 2-D電気泳動装置では、自動で2次元ゲル電気泳動が行えます。添加されたサンプルは受動的に一次元のゲルに入り、等電点に基づいてタンパク質が分離されます。平衡化後、1次元目のゲルが水平のSDS-PAGEゲルにセットされ、分子量に基づいてタンパク質が分離されます。
2次元ゲル電気泳動は、概して、操作が難しく時間がかかり、高度なユーザートレーニングを要する一方で再現性が低く、オペレーター間のばらつきが大きいとされています。
アプリケーション
  • 示差的プロテオミクス分析
  • 翻訳後修飾
  • タンパク質アイソフォーム
  • ウェスタンブロッティング
特徴および利点
Auto2D® 2-D電気泳動装置は使いやすく、2次元電気泳動を1~2時間で行えて、再現性の高い結果がすみやかに得られます。
  • 完全に自動化されているため、面倒な作業手順が不要
  • 1~2時間ですばやく結果を取得
  • 高い再現性
  • 使いやすく、高度なトレーニングが不要
  • オペレーター間のばらつきが小さい
保管および安定性
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
法的情報
Auto2D is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
資料
The Auto2D® 2-D Electrophoresis Device fully automates difficult 2D electrophoresis methods in a quick, easy, and reproducible way. Locate difficult-to-find proteins using the Auto2D® system in less than two hours with high reproducibility.
関連コンテンツ
Auto2D® 2-D Gel Electrophoresis Device frequently asked questions for 2-D PAGE and additional 2DE protein separation workflow needs.