メーカー/製品名
Benchmark Scientific E1201-E
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
myGel InstaView Gel Electrophoresis System allows users to view sample migration during electrophoresis. Includes everything needed for casting and running gelx inlcuding gel tank with integrated power supply, casting set, blue LED transilluminator, orange filter cover and imaging enclosure.
アプリケーション
Electrophoresis
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)