Merck
BI0832
Sigma-Aldrich
DCA Deblock(0.36 M ジクロロ酢酸トルエン溶液)
Novabiochem®
別名:
DEBLOCK(0.36 M ジクロロ酢酸トルエン溶液)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H2Cl2O2
CAS番号:
分子量:
128.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116006
グレード
reagent
品質水準
200
300
製品種目
Novabiochem®
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: Acetylations
reagent type: Lewis acid
APHA: ≤20
転移温度
flash point 4 °C
輸送温度
ambient
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
InChI Key
JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
BI0832-1005 and BI0832-2505 are packaged in GL45 glass bottles
BI0832-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Novabiochem®
アナリシスノート
Color (APHA)20 maxComponent: Toluene Purity99.5% minDensity at 20°Cg/mlDichloroacetic acid2.95-3.05% v/vFormClear liquidWater (H2O)300ppm max
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Lact. - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.2 °F - closed cup
引火点(℃)
4 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
BI0832GR-40E:
BI0832GR/40E:
BI0832OL-NS20:
BI0832ED-37E:
BI0832TWNS20:
BI0832SE-2505:
BI0832AG-NS20:
BI0832OF38ES:
BI0832-NS20:
BI0832IL38:
BI0832ES-37S:
BI0832CD-38:
BI0832SE-37ES:
BI0832BS-38E:
BI0832-NP20:
BI0832-2505:
US1BI0832/4000:
BI0832WA-38E:
BI0832RC-NS20:
BI0832CF37E:
BI0832CF-38E:
BI0832OF-40E:
BI0832-4000:
BI0832PM-38E:
BI0832TL-38E:
BI0832AH-37E:
BI0832TB-37E:
BI0832OL/NS20:
BI0832CO-38E:
BI0832-1005:
BI0832SE-38ES:
BI0832OF-38ES:
BI0832SE-40E:
BI0832IL-38E:
BI0832/NS20:
BI0832CF-37E:
BI0832SL-38E:
BI0832SN-38E:
BI0832ED-NS20:
BI0832EN-38E:
BI0832PM-NS20:
BI0832TW-NS20:
試験成績書(COA)