製品種目
Novabiochem®
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: Oxidations
reagent type: oxidant
転移温度
flash point 20 °C
輸送温度
ambient
保管温度
2-30°C
詳細
アプリケーション
BI0424-2505 is packaged in GL45 glass bottles
BI0424-P4000 is packaged in poly coated glass bottles
BI0424-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
アナリシスノート
Color: Dark brown
Component: Pyridine Purity: 99.0% min
Form: Liquid
Iodine Molarity: 0.04-0.06M
Water (H2O): 9.0-11.0%
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
68.0 °F - closed cup
引火点(℃)
20 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
BI0424IS-37:
BI0424DI-38:
BI0424-NP20:
BI0424/NS20:
BI0424TB-31:
BI0424GR-37:
BI0424/NP20:
BI0424TL-4000:
BI0424AA/38:
BI0424AW38E:
BI0424AA-38:
BI0424-NS20:
BI0424SE-38:
BI0424ED-31:
BI0424DI-39:
BI0424CD-38:
BI0424CF-31:
BI0424GR37:
BI0424SG-P2000:
BI0424-1005:
BI0424IS38S:
BI0424TL-38K:
BI0424AW-40E:
BI0424RR-37:
BI0424BS-38:
BI0424IS-38S:
BI0424AM-38:
BI0424IS-400:
BI0424CF-37:
BI0424AA-400:
BI0424CO-38:
BI0424SE-37S:
BI0424AW-38E:
BI0424-2505:
BI0424BI-38S:
BI0424GR-38:
BI0424RC-37K:
BI0424RR-38:
BI0424-4000:
BI0424IS400:
BI0424-P4000:
BI0424IS37:
BI0424LT-38K:
試験成績書(COA)