安全性情報
BI0420
Sigma-Aldrich
Oxidizing Reagent, .02M I₂O in THF/Pyridine/H2O (70/20/10)
Biosynthesis Novabiochem®
別名:
DNA Reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116006
品質水準
製品種目
Novabiochem®
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: Oxidations
reagent type: oxidant
転移温度
flash point -13 °C
輸送温度
ambient
保管温度
2-30°C
アプリケーション
BI0420-0201 is packaged in 24/400 glass bottles
BI0420-0200 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0420-0450 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0420-0960 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0420-P4000 is packaged in poly coated glass bottles
BI0420-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Biosynthesis Novabiochem®
アナリシスノート
Color: Red
Form: Liquid
Iodine Molarity: 0.0190-0.0210M
Water (H2O): 9.0-11.0%
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
8.6 °F
引火点(℃)
-13 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
BI0420TW-NS20:
BI0420IT37:
BI0420-NP20:
BI0420OF-38ES:
BI0420BS-39S:
BI0420-NP10:
BI0420SE-37S:
BI0420-0200:
BI0420IT-37:
BI0420AG-NS200:
BI0420BH-37:
BI0420NP10:
BI0420AG-0950:
BI0420AGNS200:
BI0420P4000:
BI0420-0201:
BI0420-4000:
BI0420CF-31:
BI0420-0450:
BI0420/0201:
BI0420AGNS20:
BI0420SE-38S:
BI0420TWNS20:
BI0420-0960:
BI0420-P4000:
BI0420AG-NS20:
BI0420AG0950:
試験成績書(COA)