安全性情報
BI0345
Sigma-Aldrich
Capping Reagent B 16% n-Methylimidazole in THF
Novabiochem®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116006
蒸気圧
173 hPa ( 20 °C)
品質水準
製品種目
Novabiochem®
形状
liquid
反応適合性
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
bp
65-66 °C/1013 hPa (Information refers to the main component.)
mp
-108.5 °C (Information refers to the main component.)
転移温度
flash point -22 °C (Information refers to the main component.)
輸送温度
ambient
保管温度
2-30°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
BI0345-0450 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0345-0950 is packaged in 38/430 glass bottles
BI0345-0960 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0345-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
アナリシスノート
Assay (1-methylimidazole): 15.6-16.4% v/v
Assay (tetrahydrofuran): 83.6-84.4% v/v
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Water (H2O): 300ppm max
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-7.6 °F - closed cup - Information refers to the main ingredient.
引火点(℃)
-22 °C - closed cup - Information refers to the main ingredient.
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
BI0345-0950:
BI0345SE-37S:
BI0345-4000:
BI0345-NP20:
BI0345/0950:
BI0345IT-31:
BI0345-0960:
BI0345-0201:
BI0345IT31:
BI0345CF-31:
BI0345-0450:
BI0345LT-38SK:
BI0345SE-38S:
BI03450201:
試験成績書(COA)