安全性情報
BI0344
Sigma-Aldrich
Capping Reagent B ACN/Acetic Anhydride/Lutidine (50/20/30)
Biosynthesis Novabiochem®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116006
品質水準
製品種目
Novabiochem®
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
yellow
転移温度
flash point 5 °C
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
アプリケーション
BI0344-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
BI0344-P4000 is packaged in poly coated glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Biosynthesis Novabiochem®
アナリシスノート
Assay (2,6-lutidine)29.0-31.0% v/vAssay (acetic anhydride)19.0-21.0% v/vAssay (acetonitrile)49.0-51.0% v/vColorYellowFormLiquidInfrared Spectrummatches STDWater (H2O)0.05% max
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
41.0 °F - closed cup
引火点(℃)
5 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
BI0344GR-39:
BI0344SE-37:
BI0344SE-38:
BI0344/4000:
BI0344-NP20:
BI0344-4000:
BI0344DI-37:
BI0344LT-38K:
BI0344GR37:
BI0344GR-37:
BI0344AW-NS20:
BI0344AW-NS200:
BI0344DI-NS20:
BI0344/P4000:
BI0344-P4000:
BI0344AX-NS20:
BI0344AW-40E:
試験成績書(COA)