安全性情報
BI0222
Sigma-Aldrich
Capping Reagent A THF/Pyridine/Acetic Anhydride
Biosynthesis Novabiochem®
別名:
dna
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116006
品質水準
製品種目
Novabiochem®
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
転移温度
flash point -21.5 °C (THF)
輸送温度
ambient
保管温度
2-30°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
BI0222-0201 is packaged in 24/400 glass bottles
BI0222-0450 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0221-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Biosynthesis Novabiochem®
アナリシスノート
Assay (acetic anhydride): 9.5-10.5% v/v
Assay (pyridine): 9.5-10.5% v/v
Assay (tetrahydrofuran): 79-81% v/v
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Water (H2O): 300ppm max
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-6.7 °F - closed cup - (THF)
引火点(℃)
-21.5 °C - closed cup - (THF)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
BI0222-0201:
BI0222-4000:
BI0222SE-37S:
BI0222-0450:
BI0222-NP20:
BI0222LT-38SK:
BI0222ES-37S:
BI0222SE-38S:
試験成績書(COA)