Merck
AN5004700
Millipore
ポリプロピレンメンブレンフィルター、5.0 μm孔径
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophobic
別名:
ポリプロピレンプレフィルター、疎水性、5.0 µm、47 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
plain filter
polypropylene membrane
white filter
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophobic
メーカー/製品名
Millipore
パラメーター
5 bar max. differential pressure (75 psid)
90 °C max. temp.
直径
47 mm
フィルタ直径
47 mm
厚さ
150 μm
ポアサイズ
5.0 μm pore size
輸送温度
ambient
詳細
100% 未使用ポリプロピレンろ材製の 5.0 um 孔径(5 ミクロンフィルター)ポリプロピレンプレフィルターです。このフィルターは、溶媒、脱イオン水およびバイオバーデン低減などの一般的な浄化&と予備ろ過の用途に最適です。
アプリケーション
細胞と沈殿物の回収
その他情報
使用方法
  • 生物保持:微生物
  • 作用機序:ろ過(サイズ排除)
  • 用途:一般的なラボでのろ過
  • 使用目的:生物的汚染物質の保持または除去
  • 使用方法:孔径が0.2 μm(またはそれ以下)のメンブレンによる液体の滅菌ろ過により、細菌、カビ、および酵母などの生物的汚染物質を効果的に除去します。 より大きい生物的汚染物質を選択的に保持するために、孔径が0.45 μm(またはそれ以上)のメンブレンによる液体ろ過を用いれば、微生物を捕捉してその増殖をサポートし、さらに培養と分析が行えます。
  • 保管について:乾燥した場所で保管してください
  • 廃棄について:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。