Merck
AN1H04700
Millipore
ポリプロピレンプレフィルター、疎水性、10 µm、47 mm
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophobic
別名:
ポリプロピレンメンブレンフィルター、10.0 μm孔径
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
plain filter
polypropylene membrane
white filter
詳細
This is a 10.0 µm pore size polypropylene prefilter constructed of 100% virgin polypropylene media. This filter is ideally suited for general clarifying & prefiltration applications including solvents, deionized water & bioburden reduction.
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophobic
メーカー/製品名
Millipore
パラメーター
5 bar max. differential pressure (75 psid)
90 °C max. temp.
フィルタ直径
47 mm
厚さ
150 μm
ポアサイズ
10.0 μm pore size
輸送温度
ambient
詳細
Milliporeのポリプロピレンフィルターは、100%バージンポリプロピレン媒体から作られています。一般的な清澄化、および溶媒と脱イオン水などの前ろ過、ならびにバイオバーデン低減の用途に理想的に適しています。幅広い熱適合性もあります。
プレフィルターは、高い粒子保持力、高い塵埃保持能力を有し、圧力損失は低くなっています。有機溶剤のろ過用にデザインされていますが、水溶液のろ過にも使用できます(アルコールで適切に湿らせた後)。
特長・利点:
•攻撃的な溶媒に適合
•プレフィルターには高い塵埃保持能力があります
アプリケーション:
一般的な前ろ過および清澄化、有機溶媒に適合
フィルターコード:AN1H
フィルタータイプ:デプスフィルター
アプリケーション
細胞と沈殿物の回収
その他情報
使用方法
  • 生物の保持:微生物
  • 作用機序:ろ過(サイズ排除)
  • アプリケーション:一般的なラボのろ過
  • 用途:生物学的汚染物質の保持または除去
  • 使用方法:孔径0.2 μm(以下)のメンブレンを通して液体を滅菌ろ過することで、細菌、カビ、酵母などの生物学的汚染物質を効率的に除去します。 大型の生物学的汚染物質を選択的に保持する際には、孔径0.45 μm(以上)のメンブレンを通した液体ろ過を利用して、以後の培養と分析用に微生物を捕捉し増殖をサポートできます。
  • 保存:乾燥した場所で保存してください。
  • 廃棄:該当する連邦、州、地域の規制に従って廃棄してください。