Merck
AN0604700
Millipore
ポリプロピレンメンブレンフィルター、0.6 μm孔径
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophobic
別名:
ポリプロピレン・プレフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
plain filter
polypropylene membrane
white filter
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophobic
メーカー/製品名
Millipore
パラメーター
5 bar max. differential pressure (75 psid)
90 °C max. temp.
フィルタ直径
47 mm
厚さ
150 μm
ポアサイズ
0.6 μm pore size
35 % porosity
輸送温度
ambient
詳細
Milliporeポリプロピレンフィルターは、100%バージンポリプロピレンろ材製です。このフィルターは、溶媒、脱イオン水およびバイオバーデン低減などの一般的な浄化と予備ろ過の用途に最適です。また、幅広い熱適合性も示します。
このプレフィルターは、高い粒子保持性、高い汚れ保持性能、および低い圧力損失を示します。有機溶媒をろ過するように設計されていますが、アルコールでよく湿らせておけば水溶液のろ過にも使用できます。
特長&利点:
•刺激性の溶媒に適合します
•プレフィルターは高い汚れ保持性能を示します
用途:
一般的な予備ろ過および浄化、有機溶媒に最適
フィルターコード:AN06
フィルタータイプ:デプスフィルター
アプリケーション
  • 水溶液の清澄化
  • 孔径0.2–0.6 µmのメンブレンフィルター上流の前ろ過
その他情報
使用方法
  • 生物保持:微生物
  • 作用機序:ろ過(サイズ排除)
  • 用途:一般的なラボでのろ過
  • 使用目的:生物的汚染物質の保持または除去
  • 使用方法:孔径が0.2 μm(またはそれ以下)のメンブレンによる液体の滅菌ろ過により、細菌、カビ、および酵母などの生物的汚染物質を効果的に除去します。 より大きい生物的汚染物質を選択的に保持するために、孔径が0.45 μm(またはそれ以上)のメンブレンによる液体ろ過を用いれば、微生物を捕捉してその増殖をサポートし、さらに培養と分析が行えます。
  • 保管について:乾燥した場所で保管してください
  • 廃棄について:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。