物質
plain filter
polypropylene membrane
white filter
詳細
This is a 1.2 µm pore size polypropylene prefilter constructed of 100% virgin polypropylene media. This filter is ideally suited for general clarifying & prefiltration applications including solvents, deionized water & bioburden reduction.
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophobic
メーカー/製品名
Millipore
パラメーター
5 bar max. differential pressure (75 psid)
90 °C max. temp.
フィルタ直径
47 mm
厚さ
150 μm
ポアサイズ
1.2 μm pore size
輸送温度
ambient
詳細
Milliporeポリプロピレンフィルターは、100%バージンポリプロピレンろ材製です。このフィルターは、溶媒、脱イオン水およびバイオバーデン低減などの一般的な浄化と予備ろ過の用途に最適です。また、幅広い熱適合性も示します。
このプレフィルターは、高い粒子保持性、高い汚れ保持性能、および低い圧力損失を示します。有機溶媒をろ過するように設計されていますが、アルコールでよく湿らせておけば水溶液のろ過にも使用できます。
特徴および利点:
•刺激性の溶媒に適合します
•プレフィルターは高い汚れ保持性能を示します
用途:
一般的な予備ろ過および浄化、有機溶媒に最適
このプレフィルターは、高い粒子保持性、高い汚れ保持性能、および低い圧力損失を示します。有機溶媒をろ過するように設計されていますが、アルコールでよく湿らせておけば水溶液のろ過にも使用できます。
特徴および利点:
•刺激性の溶媒に適合します
•プレフィルターは高い汚れ保持性能を示します
用途:
一般的な予備ろ過および浄化、有機溶媒に最適
フィルターコード:AN12
フィルタータイプ:デプスフィルター
アプリケーション
- 水溶液の清澄化
- 孔径0.5–2.0 µmのメンブレンフィルター上流の前ろ過
その他情報
使用方法
- 生物保持:微生物
- 作用機序:ろ過(サイズ排除)
- 用途:一般的なラボでのろ過
- 使用目的:生物的汚染物質の保持または除去
- 使用方法:孔径が0.2 μm(またはそれ以下)のメンブレンによる液体の滅菌ろ過により、細菌、カビ、および酵母などの生物的汚染物質を効果的に除去します。 より大きい生物的汚染物質を選択的に保持するために、孔径が0.45 μm(またはそれ以上)のメンブレンによる液体ろ過を用いれば、微生物を捕捉してその増殖をサポートし、さらに培養と分析が行えます。
- 保管について:乾燥した場所で保管してください
- 廃棄について:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください