安全性情報
AG548
Sigma-Aldrich
α-synuclein 1-95, human
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.77
由来生物
human
アッセイ
>95% (SDS-PAGE)
フォーム
powder
分子量
Mw 9,391 Da
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
cell based assay: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
遺伝子情報
human ... SNCA(6622)
詳細
MDVFMKGLSKAKEGVVAAAEKTKQGVAEAAGKTKEGVLYVGSKTKEGVVHGVATVAEKTKEQVTNVGGAVVTGVTAVAQKTVEGAGSIAAATGFV
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
AG548:
試験成績書(COA)