品質水準
100
300
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
mouse (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TP63(8626)
詳細
p40(別名:腫瘍タンパク質63、p63、慢性潰瘍性口内炎タンパク質、CUSP、ケラチン生成細胞転写因子、KET、形質転換関連タンパク質63、TP63、腫瘍タンパク質p73様、p73L、p40、またはp51であり、遺伝子TP63/KET/P63/P73H/P73L/TP73Lによってコードされている)は、p53タンパク質ファミリーのメンバーです。p40は、標的遺伝子および関与するアイソフォームに応じて、配列特異的DNA結合転写活性化因子または抑制因子になります。アイソフォームは、トランス活性化および自己調節トランス活性化のさまざまなセットを有してドメインを抑制するため、アイソフォーム特異的活性を示します。p40はNotchシグナル伝達に関与し、p53/TP53依存性アポトーシスおよび上皮形態形成において役割を果たします。さらに発生学的には、p40は適切な手足の形成に必要です。p40の発現は幅広く、特に心臓、腎臓、胎盤、前立腺、骨格筋、睾丸および胸腺で顕著ですが、正確なアイソフォームは細胞型によって異なります。皮膚、乳房、目および前立腺の前駆細胞層は、高レベルのδN型アイソフォームを発現します。アイソフォーム10は、主に皮膚の扁平上皮細胞癌で発現しますが、正常な皮膚組織では発現しません。p40の変異は、さまざまな形成異常および先天異常、例えば四肢-皮膚-爪-涙腺-歯症候群(ADULT症候群)、眼瞼癒着-外胚葉異常-口唇口蓋裂(AEC)、欠指症、外胚葉異形成症、口唇口蓋裂症候群3(EEC3)、裂手-裂足形態異常4(SHFM4)、四肢-乳房症候群(LMS)、外胚葉異形成症、Rapp-Hodgkin型(EDRH)、非症候群性口腔顔面裂8(OFC8)などを引き起こします。
特異性
Uniprotにはこのタンパク質のアイソフォームが複数記述されており、この抗体は免疫原に基づいてアイソフォーム2、4、6、8、10および12を認識します。
免疫原
エピトープ:転写活性化ドメイン
ヒトp40の転写活性化ドメインに相当するKLH-コンジュゲート直鎖ペプチド
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:2.0 µg/mLで使用、10 µgのヒト肝臓およびヒト皮膚組織ライセート中のp40を検出できます。
免疫組織染色:希釈倍率1:1,000で使用、扁平上皮がん細胞でイソクエン酸脱デヒドロゲナーゼを検出できます。
免疫組織染色:希釈倍率1:1,000で使用、扁平上皮がん細胞でイソクエン酸脱デヒドロゲナーゼを検出できます。
抗p40 | ABS552は、ウェスタンブロッティング、免疫組織染色(パラフィン)で使用するためのp40に対する抗体です。
研究のカテゴリ
シグナル伝達
シグナル伝達
研究のサブカテゴリ
シグナル伝達神経科学
シグナル伝達神経科学
品質
ヒト心臓組織ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:2.0 µg/mLで使用、ヒト心臓組織ライセート10 µg中のp40を検出できます。
ウェスタンブロッティング:2.0 µg/mLで使用、ヒト心臓組織ライセート10 µg中のp40を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約63/56/51/46 kDa。一部の細胞ライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
物理的形状
アフィニティー精製
精製ウサギポリクローナル抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン緩衝液(pH7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABS552:
ABS552-KL:
試験成績書(COA)
Oncotarget, 8(17), 29101-29115 (2017-04-19)
Among the diverse co-regulatory relationships between transcription factors (TFs) and microRNAs (miRNAs), feedback loops have received the most extensive research attention. The co-regulation of TFs and miRNAs plays an important role in colorectal cancer (CRC) growth. Here, we show that
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 311(6), R1125-R1134 (2016-10-07)
Circadian clocks influence virtually all physiological processes, including lactation. Here, we investigate the role of the CLOCK gene in regulation of mammary epithelial cell growth and differentiation. Comparison of mammary morphology in late-pregnant wild-type and ClockΔ19 mice, showed that gland